Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 174,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H7ClN2 · H2SO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
240.66
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
262-915-3
Beilstein/REAXYS Number:
8441373
MDL number:
Assay:
≥97.0% (GC/T)
174,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
technical
Quality Segment
assay
≥97.0% (GC/T)
ign. residue
≤1%
functional group
chloro
SMILES string
OS(O)(=O)=O.Nc1ccc(N)c(Cl)c1
InChI
1S/C6H7ClN2.H2O4S/c7-5-3-4(8)1-2-6(5)9;1-5(2,3)4/h1-3H,8-9H2;(H2,1,2,3,4)
InChI key
GQFGHCRXPLROOF-UHFFFAOYSA-N
Application
2-Chloro-p-phenylenediamine monosulfate (2-Chloro-1,4-diaminobenzene monosulfate) may be used in chemical synthesis studies.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description technical, ≥97.0% (GC/T) | description ≥99.0% (GC/NT) | description 97% | description flaked, 99.5% |
| assay ≥97.0% (GC/T) | assay ≥99.0% (GC/NT) | assay 97% | assay 99.5% |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| functional group chloro | functional group - | functional group amine | functional group - |
| grade technical | grade - | grade - | grade - |
| ign. residue ≤1% | ign. residue - | ign. residue - | ign. residue - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Chloro-p-phenylenediamine monosulfate
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?