Merck
209511
Sigma-Aldrich
2-Fluorobenzyl bromide
98%
Synonim(y):
α-Bromo-2-fluorotoluene
About This Item
Wzór liniowy:
FC6H4CH2Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
189.02
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.552 (lit.)
bp
84-85 °C/15 mmHg (lit.)
gęstość
1.567 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
fluoro
ciąg SMILES
Fc1ccccc1CBr
InChI
1S/C7H6BrF/c8-5-6-3-1-2-4-7(6)9/h1-4H,5H2
Klucz InChI
FFWQLZFIMNTUCZ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
2-Fluorobenzyl bromide was used:
  • in the synthesis of 2-pyrrolo[2,3-d]pyrimidines[1]
  • as alkylating agent during the synthesis of 8-alkylated imidazolo[1,2-a]pyrimid-5-ones[2]
  • in the synthesis of prasugrel[3]
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
181.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
83 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yun-Fei Zhu et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 12(3), 399-402 (2002-01-30)
Initial SAR studies on 1-aminomethyl-2-aryl-3-cyano-pyrrolo[1,2-a]pyrimid-7-one-6-carboxylates as human GnRH receptor antagonists were discussed. 2-(2-Methylaminoethyl)pyridine was discovered to be a key feature for generating active compounds. The best compound from the series had 25 nM (K(i)) binding affinity to human GnRH receptor.
Synthesis of prasugrel.
SUN Z-G, et al
Chinese Journal of Pharmaceuticals / Chung-kuo i yao kung yeh tsa chih, 4, 006-006 (2009)
J L Kelley et al.
Journal of medicinal chemistry, 38(19), 3884-3888 (1995-09-15)
Analogues of 9-(2-fluorobenzyl)-6-(methylamino)-9H-purine (1) containing isosteric replacements of the imidazole ring atoms were synthesized and tested for anticonvulsant activity. The pyrrolo[2,3-d]-, pyrazolo[3,4-d]-, and triazolo[4,5-d]pyrimidines were less active than 1 against maximal electroshock-induced seizures (MES) in rats when given po. The