Przejdź do
F15323
2-Fluorotoluene
≥99%
Synonim(y):
1-Fluoro-2-methylbenzene, o-Fluorotoluene
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
208,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
630,00 zł
472,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3C6H4F
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
110.13
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
202-428-5
Beilstein/REAXYS Number:
1853362
MDL number:
Assay:
≥99%
208,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor density
3.8 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
21 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99%
refractive index
n20/D 1.473 (lit.)
bp
113-114 °C (lit.)
mp
−62 °C (lit.)
density
1.001 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
fluoro
SMILES string
Cc1ccccc1F
InChI
1S/C7H7F/c1-6-4-2-3-5-7(6)8/h2-5H,1H3
InChI key
MMZYCBHLNZVROM-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
F15331365009728942
description
≥99%
description
97%
description
98%
description
97%
assay
≥99%
assay
97%
assay
98%
assay
97%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
bp
113-114 °C (lit.)
bp
116 °C (lit.)
bp
177 °C/756 mmHg (lit.)
bp
-
refractive index
n20/D 1.473 (lit.)
refractive index
n20/D 1.468 (lit.)
refractive index
n20/D 1.526 (lit.)
refractive index
n20/D 1.533
mp
−62 °C (lit.)
mp
−56 °C (lit.)
mp
-
mp
-
density
1.001 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.495 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.503 g/mL at 25 °C
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
53.6 °F
flash_point_c
12 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)