Merck
209449
Sigma-Aldrich
4-Fluorobenzamide
98%
About This Item
Wzór liniowy:
FC6H4CONH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
139.13
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Próba
98%
mp
154-157 °C (lit.)
ciąg SMILES
NC(=O)c1ccc(F)cc1