Przejdź do
M10069
4-Methoxybenzamide
98%
Synonim(y):
p-Anisamide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
259,00 zł
194,25 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3OC6H4CONH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
151.16
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
222-319-6
MDL number:
Assay:
98%
194,25 zł
Cena katalogowa259,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
mp
164-167 °C (lit.)
functional group
amide
SMILES string
COc1ccc(cc1)C(N)=O
InChI
1S/C8H9NO2/c1-11-7-4-2-6(3-5-7)8(9)10/h2-5H,1H3,(H2,9,10)
InChI key
GUCPYIYFQVTFSI-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
M10050
description
98%
description
97%
assay
98%
assay
97%
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
164-167 °C (lit.)
mp
132.5-135.5 °C (lit.)
functional group
amide
functional group
amide
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)