Merck
207780
Sigma-Aldrich
Copper
powder, <75 μm, 99%
Wybierz wielkość
500 G
429,00 zł
2 KG
1130,00 zł
429,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
500 G
429,00 zł
2 KG
1130,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Cu
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
63.55
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141711
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
429,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
powder
rezystywność
1.673 μΩ-cm, 20°C
wielkość cząstki
<75 μm
bp
2567 °C (lit.)
mp
1083.4 °C (lit.)
gęstość
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Cu]
InChI
1S/Cu
Klucz InChI
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Miedź jest wszechstronnym i szeroko stosowanym metalem o dużym znaczeniu w różnych dziedzinach, w szczególności w katalizie i materiałoznawstwie. W materiałoznawstwie miedź jest stosowana w różnych materiałach przewodzących ze względu na doskonałą przewodność elektryczną i cieplną, plastyczność i odporność na korozję. Ponadto miedź jest również szeroko stosowana jako katalizator w różnych reakcjach chemicznych ze względu na jej zdolność do ułatwiania transferu elektronów i promowania reakcji redoks. Często działa jako katalizator w różnych reakcjach, które obejmują redukcję, reakcje sprzęgania krzyżowego i chemię typu "click" (takie jak katalizowane miedzią reakcje cykloaddycji azydkowo-alkilowej).
Zastosowanie
  • Photoinduced Copper-Catalyzed Aminoalkylation of Amino-Pendant Olefins.: This study explores the use of copper catalysts in photoinduced aminoalkylation reactions, highlighting the efficiency and potential applications in organic synthesis (Zhang et al., 2023).
  • Synthesis of Azoxy Compounds: from Copper Compounds to Mesoporous Silica-Encaged Ultrasmall Copper Catalysts.: This research focuses on the development of copper-based catalysts for the synthesis of azoxy compounds, emphasizing their application in sustainable chemistry (Han et al., 2023).
  • Cu-catalyzed enantioselective allylic alkylation with organolithium reagents.: The paper presents a method for enantioselective allylic alkylation using copper catalysts, providing insights into asymmetric synthesis techniques (Hornillos et al., 2017).
Piktogramy
FlameEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Sol. 1
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 5
1 of 5
Copper powder, max. particle size 5 micron, weight 100&#160;g, purity 99.8%
GF18361425
Copper
Copper powder, 150 max. part. size (micron), weight 1000&#160;g, purity 99%
GF69594766
Copper
Copper powder, 50 max. part. size (micron), weight 100&#160;g, purity 99%
GF61543223
Copper
Aluminum powder, 125 max. part. size (micron), weight 500&#160;g, purity 99.5%
GF64804541
Aluminum
Hiroshi Sato et al.
Science (New York, N.Y.), 343(6167), 167-170 (2013-12-18)
Carbon monoxide (CO) produced in many large-scale industrial oxidation processes is difficult to separate from nitrogen (N2), and afterward, CO is further oxidized to carbon dioxide. Here, we report a soft nanoporous crystalline material that selectively adsorbs CO with adaptable
Seonah Kim et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(1), 149-154 (2013-12-18)
Lytic polysaccharide monooxygenases (LPMOs) exhibit a mononuclear copper-containing active site and use dioxygen and a reducing agent to oxidatively cleave glycosidic linkages in polysaccharides. LPMOs represent a unique paradigm in carbohydrate turnover and exhibit synergy with hydrolytic enzymes in biomass
Stephen G Kaler et al.
The New England journal of medicine, 358(6), 605-614 (2008-02-08)
Menkes disease is a fatal neurodegenerative disorder of infancy caused by diverse mutations in a copper-transport gene, ATP7A. Early treatment with copper injections may prevent death and illness, but presymptomatic detection is hindered by the inadequate sensitivity and specificity of
Daniel L Priebbenow et al.
Organic letters, 15(24), 6155-6157 (2013-11-28)
A method has been developed for the preparation of N-alkynylated sulfoximines involving the copper-catalyzed decarboxylative coupling of sulfoximines with aryl propiolic acids. A range of substituents on both the sulfoximidoyl moiety and the aryl group of the propiolic acid were
Huawen Huang et al.
Organic letters, 15(24), 6254-6257 (2013-11-23)
A rapid and environmentally friendly conversion of pyridine to imidazo[1,2-a]pyridines has been developed via copper-catalyzed aerobic dehydrogenative cyclization with ketone oxime esters.
Produkty
Permanent magnets are an essential technology for energy conversion. Motors and generators are used to convert energy between electrical and mechanical forms.