Merck
GF64804541
Aluminum
powder, 125 max. part. size (micron), weight 500 g, purity 99.5%
Synonim(y):
AL006015
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Al
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
26.98
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141702
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
99.5%
Postać
powder
temp. samozapłonu
1400 °F
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 648-045-41
rezystywność
2.6548 μΩ-cm
masa
500 g
maks. wielk. cząst.
125 (micron)
tw
2460 °C (lit.)
mp
660.37 °C (lit.)
gęstość
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Al]
InChI
1S/Al
Klucz InChI
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Pyr. Sol. 1 - Water-react 2
Kod klasy składowania
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials