Merck
357456
Sigma-Aldrich
Copper
powder (dendritic), <45 μm, 99.7% trace metals basis
Wybierz wielkość
100 G
502,00 zł
500 G
926,50 zł
502,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 G
502,00 zł
500 G
926,50 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Cu
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
63.55
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141711
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
502,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
99.7% trace metals basis
Formularz
powder (dendritic)
rezystywność
1.673 μΩ-cm, 20°C
wielkość cząstki
<45 μm
bp
2567 °C (lit.)
mp
1083.4 °C (lit.)
gęstość
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Cu]
InChI
1S/Cu
Klucz InChI
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Copper powder (dendritic) is also known as an electrolytic copper powder (ECP) which has a dendritic shape with a particle size that is less than 4.5 μm. The dendritic shape of the copper particles can be produced by electrolytic deposition method.[1][2]
Zastosowanie
ECP can be used as a catalyst in the production of biodiesel by transesterification of soybean oil and partial hydrogenation of polyunsaturated compounds.[3] It can also be used to form a metal composite with carbon nanotubes for the formation of high strength copper alloys.[1]
Piktogramy
FlameEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Sol. 1
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 6
1 of 6
Copper powder, 50 max. part. size (micron), weight 200&#160;g, purity 99%
GF59752334
Copper
Miedź fine powder particle size 230 mesh ASTM) EMSURE&#174;
Supelco
1.02703
Miedź
Copper powder, max. particle size 150 micron, weight 100&#160;g, purity 99%
GF41668544
Copper
Biodiesel production from highly unsaturated feedstock via simultaneous transesterification and partial hydrogenation in supercritical methanol
Shin H, et al.
Journal of Supercritical Fluids, 82(5-6), 251-255 (2013)
Formation of dendritic copper deposit in industrial electrolysis
Osipova ML, et al.
Powder Metallurgy and Metal Ceramics, 49(5-6), 253-259 (2010)
Effect of size and shape of metal particles to improve hardness and electrical properties of carbon nanotube reinforced copper and copper alloy composites
Uddin SM, et al.
Composites Science and Technology, 70(16), 2253-2257 (2010)
R Squitti et al.
Neurology, 67(1), 76-82 (2006-07-13)
To assess whether serum copper in Alzheimer disease (AD) correlates with cognitive scores, beta-amyloid, and other CSF markers of neurodegeneration. The authors studied copper, ceruloplasmin, total peroxide, and antioxidants levels (TRAP) in serum; beta-amyloid in plasma; and copper, beta-amyloid, h-tau
Seiko Ishida et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 110(48), 19507-19512 (2013-11-13)
Copper is an essential trace element, the imbalances of which are associated with various pathological conditions, including cancer, albeit via largely undefined molecular and cellular mechanisms. Here we provide evidence that levels of bioavailable copper modulate tumor growth. Chronic exposure
Produkty
Permanent magnets are an essential technology for energy conversion. Motors and generators are used to convert energy between electrical and mechanical forms.