Key Documents
206342
Celestine blue
Dye content 80 %
Synonim(y):
Mordant Blue 14
About This Item
Polecane produkty
Postać
powder
skład
Dye content, 80%
mp
227-230 °C
rozpuszczalność
water: 0.1%
λmaks.
642 nm
ε (współczynnik ekstynkcji)
≥29000 at 640-650 nm in water at 0.01 g/L
Zastosowanie
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
[Cl-].CC\[N+](CC)=C1/C=CC2=Nc3c(OC2=C1)c(O)c(O)cc3C(N)=O
InChI
1S/C17H17N3O4.ClH/c1-3-20(4-2)9-5-6-11-13(7-9)24-16-14(19-11)10(17(18)23)8-12(21)15(16)22;/h5-8H,3-4H2,1-2H3,(H3-,18,19,21,22,23);1H
Klucz InChI
VXAFJUDTZSMEFN-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Klienci oglądali również te produkty
electrochemical DNA biosensors