Merck
529281
Sigma-Aldrich
Pentaamminechloroiridium(III) chloride
99.95% trace metals basis
Wybierz wielkość
1 G
1410,00 zł
1410,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
1410,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
[Ir(NH3)5Cl]Cl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
383.73
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
1410,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
99.95% trace metals basis
Formularz
powder
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: iridium
zanieczyszczenia
≤550.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
>300 °C (lit.)
ciąg SMILES
N.N.N.N.N.Cl[Ir](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Ir.5H3N/h3*1H;;5*1H3/q;;;+3;;;;;/p-3
Klucz InChI
DYGMZANLQHDDSH-UHFFFAOYSA-K
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.
Nanocząstki plazmoniczne mają unikalne właściwości optyczne, które można dostosować do różnych zastosowań w przemyśle biotechnologicznym1-8 i elektronicznym9-16.