For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
Kluczowe dokumenty
205184
Hexachlorodisilane
96%
Synonim(y):
1,1,1,2,2,2-heksachlorodisilan, HCDS, Sześciochlorek krzemu
About This Item
Polecane produkty
Próba
96%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.475 (lit.)
bp
144-145.5 °C (lit.)
gęstość
1.562 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cl[Si](Cl)(Cl)[Si](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/Cl6Si2/c1-7(2,3)8(4,5)6
Klucz InChI
LXEXBJXDGVGRAR-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
wyposażenie dodatkowe
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?