Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 413,00 zł |
Informacje o tej pozycji
413,00 zł
Quality Segment
assay
99.9% trace metals basis
form
powder
reaction suitability
core: lanthanum, reagent type: catalyst
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Sustainability features
impurities
≤1500 ppm Trace Rare Earth Analysis
SMILES string
O[La](O)O
InChI
1S/La.3H2O/h;3*1H2/q+3;;;/p-3
InChI key
YXEUGTSPQFTXTR-UHFFFAOYSA-K
General description
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description 99.9% trace metals basis | description 99.9% trace rare earth metals basis | description - |
| form powder | form crystalline powder | form powder |
| assay 99.9% trace metals basis | assay 99.9% trace rare earth metals basis | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| impurities ≤1500 ppm Trace Rare Earth Analysis | impurities - | impurities - |
| greener alternative product characteristics Design for Energy Efficiency | greener alternative product characteristics - | greener alternative product characteristics - |
| sustainability Greener Alternative Product, Greener Alternative Product | sustainability - | sustainability - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?