203114
Cobalt(II,III) oxide
≥99.99% trace metals basis
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥99.99% trace metals basis
Postać
calcined (to achieve maximum oxidation)
mp
895 °C (dec.) (lit.)
gęstość
6.11 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
battery manufacturing
ciąg SMILES
O=[Co].O=[Co]O[Co]=O
InChI
1S/3Co.4O
Klucz InChI
LBFUKZWYPLNNJC-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Resp. Sens. 1
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Innovation in dental restorative materials is driven by the need for biocompatible and natural-appearing restoration alternatives. Conventional dental materials like amalgam and composite resins have inherent disadvantages.
Magnetic materials find diverse applications from data storage to renewable energy.
Nanomaterials are considered a route to the innovations required for large-scale implementation of renewable energy technologies in society to make our life sustainable.