Merck
202924
Sigma-Aldrich
Cadmium sulfate hydrate
≥99.995% trace metals basis
Synonim(y):
Sulfuric acid cadmium salt hydrate
Wybierz wielkość
5 G
230,00 zł
230,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
230,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CdSO4 · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
208.47 (anhydrous basis)
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
230,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
≥99.995% trace metals basis
Formularz
powder and chunks
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: cadmium
zanieczyszczenia
≤50.0 ppm Trace Metal Analysis
ciąg SMILES
O.[Cd++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Cd.H2O4S.H2O/c;1-5(2,3)4;/h;(H2,1,2,3,4);1H2/q+2;;/p-2
Klucz InChI
VRFRVKRTIMIRNG-UHFFFAOYSA-L
Zastosowanie
Applied in the formation of novel two-dimensional Cd-SCN coordination solids with unusual and tailorable, checkerboard- or herringbone-patterned structures these structures are important steps toward technologically useful materials.[1]
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 1B - STOT RE 1
Organy docelowe
Bone,Kidney,Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Akiko Honda et al.
Environmental toxicology and pharmacology, 52, 276-279 (2017-05-10)
We investigated the synergic effects of components of particulate matter with aerodynamic diameters ≤2.5μm (PM2.5) on airway inflammation. Co-exposure to cadmium (Cd) and 9,10-phenanthrenequinone (9,10-PQ) additively/synergistically increased pro-inflammatory responses in airway epithelial cells, whereas co-exposure to Cd and phenanthrene resulted
M Manjushree et al.
Bioinorganic chemistry and applications, 2018, 6954951-6954951 (2018-07-28)
The binding interaction between bovine serum albumin (BSA) and sodium salt of risedronic acid (RSN) was studied by using the FT-IR (Fourier transform infrared), UV-Vis (ultraviolet-visible), fluorescence (emission and synchronous), CD (circular dichroism) spectrometric, and computational (molecular docking) techniques at
Katharina Ruppert et al.
Chemosphere, 181, 589-599 (2017-05-05)
Mollusks are known to be uniquely sensitive to a number of reproductive toxicants including some vertebrate endocrine disrupting chemicals. However, they have widely been ignored in environmental risk assessment procedures for chemicals. This study describes the validation of the Potamopyrgus
Junsung Woo et al.
Experimental neurobiology, 28(1), 30-42 (2019-03-12)
The neuronal activity-dependent change in the manner in which light is absorbed or scattered in brain tissue is called the intrinsic optical signal (IOS), and provides label-free, minimally invasive, and high spatial (~100 µm) resolution imaging for visualizing neuronal activity
Hong Zhang et al.
Inorganic chemistry, 38(5), 886-892 (2001-10-24)
This paper reports the syntheses, characterization, and structures of two new two-dimensional cadmium-thiocyanate coordination solids [(12C4)(2)Cd][Cd(2)(SCN)(6)] (1) and [(12C4)(2)Cd][Cd(3)(SCN)(8)] (2), where 12C4 denotes 12-crown-4, C(8)H(16)O(4). 1 crystallizes in a monoclinic unit cell, space group C2/c with lattice parameters a =
Produkty
Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.