Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 564,00 zł |
Informacje o tej pozycji
564,00 zł
vapor density
>1 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
<0.3 mmHg ( 20 °C)
form
viscous liquid
mol wt
average Mn ~2,000
composition
PEG, 10 wt. %
refractive index
n20/D 1.4531
viscosity
325 cP(25 °C, Brookfield)(lit.)
transition temp
softening point −29 °C, cloud point 15-19 °C (10 wt. % aqueous solution)
density
1.006 g/mL at 25 °C
HLB
1.0 - 7.0.
SMILES string
O2C(C2)C.O1CC1
InChI
1S/C3H6O.C2H4O/c1-3-2-4-3;1-2-3-1/h3H,2H2,1H3;1-2H2
InChI key
RVGRUAULSDPKGF-UHFFFAOYSA-N
Application
Features and Benefits
Physical form
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description average Mn ~2,000 | description - | description average Mn ~1,900 | description average Mn ~1,100 |
| viscosity 325 cP(25 °C, Brookfield)(lit.) | viscosity 660 cP(25 °C, Brookfield)(lit.) | viscosity 375 cP(25 °C, Brookfield)(lit.) | viscosity 175 cP(25 °C, Brookfield)(lit.) |
| refractive index n20/D 1.4531 | refractive index n20/D 1.454 | refractive index n20/D 1.461 | refractive index n20/D 1.453 |
| form viscous liquid | form viscous liquid | form viscous liquid | form viscous liquid |
| density 1.006 g/mL at 25 °C | density 1.018 g/mL at 25 °C | density 1.06 g/mL at 25 °C | density 1.018 g/mL at 25 °C |
| transition temp cloud point 15-19 °C (10 wt. % aqueous solution), softening point −29 °C | transition temp softening point −25 °C, cloud point 25 °C (1 wt. % aqueous solution) | transition temp softening point 7 °C, cloud point 73 °C (1 wt. % aqueous solution) | transition temp cloud point 37 °C (1 wt. % aqueous solution), softening point −32 °C |
| vapor density >1 (vs air) | vapor density - | vapor density >1 (vs air) | vapor density >1 (vs air) |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?