Merck
200433
Sigma-Aldrich
Polybutadiene, phenyl terminated
average Mn ~1,800
Wybierz wielkość
100 G
833,00 zł
833,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 G
833,00 zł
About This Item
Beilstein:
605258
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
833,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
masa cząsteczkowa
average Mn ~1,800
Poziom jakości
skład
cis-1,4, 5%
trans-1,4, 10%
vinyl, 45%
gęstość
0.93 g/mL at 25 °C (lit.)
0.93 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
C=CC=C
InChI
1S/C4H6/c1-3-4-2/h3-4H,1-2H2
Klucz InChI
KAKZBPTYRLMSJV-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
contains 60% unsaturation
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)