Merck
383694
Sigma-Aldrich
Polybutadiene
average Mn ~5,000
Synonim(y):
PBR
Wybierz wielkość
100 ML
626,00 zł
626,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 ML
626,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(CH2CH=CHCH2)n
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
626,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
masa cząsteczkowa
average Mn ~5,000
skład
cis- and trans-1,4, 80%
vinyl, 20%
gęstość
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
C\C=C\C
InChI
1S/C4H8/c1-3-4-2/h3-4H,1-2H3/b4-3+
Klucz InChI
IAQRGUVFOMOMEM-ONEGZZNKSA-N
Zastosowanie
  • Influence of Biogenic Material Content on the Biodegradability of Styrene-Butadiene Composites with Incorporated Chlorella vulgaris Biomass (Wpływ zawartości materiałów biogennych na biodegradowalność kompozytów styrenowo-butadienowych): Niniejsze badanie bada wpływ materiałów biogennych na biodegradowalność kompozytów styrenowo-butadienowych. Podkreśla ono potencjał kompozytów polibutadienowych w opracowywaniu materiałów przyjaznych dla środowiska, szczególnie w kontekście zastosowań gumy o wysokiej sprężystości (Bumbac et al., 2024).
  • Zbadanie synergistycznego wpływu karboksymetylocelulozy i chitozanu na zwiększenie stabilności termicznejpoliuretanów za pomocą metody statystycznego projektowania mieszanin: Chociaż badania te koncentrują się na poliuretanach, zapewniają wgląd w techniki zwiększania stabilności termicznej, które można zastosować do polibutadienu w materiałach urządzeń medycznych i polimerach do produkcji nauk przyrodniczych (Javaid i in., 2024).
  • Samowzmacniające się kaskady uwalniania HF i dekonstrukcji polimerów wyzwalane siłą mechaniczną ..: W artykule omówiono dekonstrukcję polimerów wyzwalaną siłą mechaniczną, oferując cenną wiedzę na temat opracowywania właściwości kauczuku syntetycznego do zastosowań w opiece zdrowotnej, zwłaszcza w sprzęcie medycznym na bazie polibutadienu (Hu et al., 2024).
  • Charakterystyka reologiczna i mechaniczna zawiesiny stałego materiału pędnego do druku 3D...: Badania obejmują właściwości mechaniczne i możliwości drukowania 3D zawiesin polimerowych, istotne dla rozwoju polibutadienu o wysokiej sprężystości do produkcji w naukach przyrodniczych (Zumbo et al., 2024).
  • Test degradacji gumowej oksygenazy za pomocą znakowania UV i chromatografii żelowo-permeacyjnej...: Badanie to zapewnia wgląd w mechanizmy degradacji materiałów gumowych, istotne dla poprawy trwałości i właściwości kauczuku polibutadienowego w innowacyjnych urządzeniach medycznych (Adjedje et al., 2024).
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Alexandra Sperschneider et al.
ACS nano, 4(10), 5609-5616 (2010-09-17)
We report on the quasi in situ scanning force microscopy nanotomography which proved to be a key method to effectively obtain a three-dimensional (3D) microdomain structure of a complex ABC triblock morphology. As an example, we studied polybutadiene-block-poly(2-vinyl pyridine)-block-poly(tert-butyl methacrylate)
Dong Wu et al.
Journal of the American Chemical Society, 132(45), 15936-15938 (2010-10-28)
Single-molecule force spectroscopy is used to observe the irreversible extension of a gem-dibromocyclopropane (gDBC)-functionalized polybutadiene under tension, a process akin to polymer necking at a single-molecule level. The extension of close to 28% in the contour length of the polymer
Jiayin Yuan et al.
Macromolecular rapid communications, 32(15), 1157-1162 (2011-06-29)
Commercially available 1,2-PB was transformed into a well-defined reactive intermediate by quantitative bromination. The brominated polymer was used as a polyfunctional macroinitiator for the cationic ring-opening polymerization of 2-ethyl-2-oxazoline to yield a water-soluble brush polymer. Nucleophilic substitution of bromide by
Mechanochemistry: Demonstrated leverage.
Roman Boulatov
Nature chemistry, 5(2), 84-86 (2013-01-25)
Maria Hitrik et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 27(19), 11889-11898 (2011-08-26)
The essence of this study is to apply the Langmuir-Blodgett (LB) technique for assembling asymmetric membranes. Accordingly, Langmuir films of a (further) polymerizable polymer, 1,2-polybutadiene (1,2-pbd), were studied and transferred onto different solid supports, such as gold, indium tin oxide