Przejdź do
466867
Polybutadiene, predominantly 1,2-addition
approx. 90% 1,2-vinyl
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
739,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
[CH2CH(CH=CH2)]n
Numer CAS:
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12162002
MDL number:
739,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
feature
hydrophobic
refractive index
n20/D 1.5002 (lit.)
viscosity
30-100 poise(45 °C)(lit.)
transition temp
Tg −30 °C
density
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C=CC=C
InChI
1S/C4H8/c1-3-4-2/h3-4H,1-2H3/b4-3+
InChI key
IAQRGUVFOMOMEM-ONEGZZNKSA-N
Application
  • Transforming Polybutadiene with Tetrazine Click Chemistry into Antioxidant Foams That Fluoresce with Oxidation: This research uses tetrazine click chemistry to modify polybutadiene, enhancing its properties to create antioxidant foams that respond to oxidation with fluorescence, demonstrating innovative ways to utilize 1,2-addition polybutadiene (RE Bagge et al., 2017).
  • Isoxazoline-based porous polymer for the highly effective adsorption of 2,4,6-trinitrotoluene (TNT): Catalyst-free click polymerization between an in situ generated nitrile oxide with polybutadiene. This article explores the enhancement of polybutadiene′s adsorptive properties for environmental cleanup applications, emphasizing how its structural characteristics affect performance (H Deng et al., 2020).
  • Modification of polybutadiene with trifluoromethyl and clickable azide groups in one shot: This paper describes the simultaneous introduction of trifluoromethyl and azide functional groups into polybutadiene, showcasing the versatility of 1,2-addition polybutadiene in chemical modifications (S Wang et al., 2021).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
181374383694
description
approx. 90% 1,2-vinyl
description
average Mw 200,000-300,000
description
average Mn ~5,000
refractive index
n20/D 1.5002 (lit.)
refractive index
-
refractive index
-
viscosity
30-100 poise(45 °C)(lit.)
viscosity
40, Mooney(lit.)
viscosity
-
density
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
feature
hydrophobic
feature
hydrophobic
feature
hydrophobic
transition temp
Tg −30 °C
transition temp
Tg −102 °C
transition temp
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. What is the molecular weight for Product: 466867?
    1 answer
    1. The average molecular weight is 1800-2200.