Merck
200409
Sigma-Aldrich
Polycaprolactone triol
average Mn ~900
About This Item
Wzór liniowy:
C2H5C[CH2O[CO(CH2)5O]nH]3
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
masa cząsteczkowa
average Mn ~900
współczynnik refrakcji
n20/D 1.476
temp. przejścia
softening point 30 °C
gęstość
1.08 g/mL at 25 °C
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
424.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
218 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
W ciągu ostatnich dwóch dekad inżynieria tkankowa i medycyna regeneracyjna stały się ważnymi dziedzinami interdyscyplinarnymi, które obejmują biologię, chemię, inżynierię i medycynę.
In the past two decades, tissue engineering and regenerative medicine have become important interdisciplinary fields that span biology, chemistry, engineering, and medicine.
Innovations in polymer technology have had a significant impact on the advancement of novel drug delivery systems.