Merck
199818
Sigma-Aldrich
N,N-Diisopropylethylamine p-toluenesulfonate salt
98%
Synonim(y):
N-Ethyldiisopropylamine p-toluenesulfonate
About This Item
Wzór liniowy:
[(CH3)2CH]2NC2H5 · CH3C6H4SO3H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
301.44
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
mp
86-88 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
tosylate
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCN(C(C)C)C(C)C.Cc1ccc(cc1)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C8H19N.C7H8O3S/c1-6-9(7(2)3)8(4)5;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h7-8H,6H2,1-5H3;2-5H,1H3,(H,8,9,10)
Klucz InChI
WALRQYFNEKCLGF-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
N,N-Diisopropylethylamine p-toluenesulfonate salt may be used in the chemical synthesis studies.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)