Merck
199427
Sigma-Aldrich
1,5-Dimethyl-2-pyrrolecarbonitrile
99%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H8N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
120.15
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
99%
Postać
solid
mp
54-56 °C (lit.)
grupa funkcyjna
nitrile
ciąg SMILES
Cc1ccc(C#N)n1C
InChI
1S/C7H8N2/c1-6-3-4-7(5-8)9(6)2/h3-4H,1-2H3
Klucz InChI
DRXOPQFEWDRGKT-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
The standard molar enthalpy of formation of 1,5-dimethyl-2-pyrrolecarbonitrile in the gaseous phase was studied.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
219.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
104 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Santos AFL and Ribeiro da Silva MA.
The Journal of Chemical Thermodynamics, 48, 194-200 (2012)