Przejdź do
199168
Trimethylphenylammonium chloride
≥98%, solid
Synonim(y):
Phenyltrimethylammonium chloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
238,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)3N(Cl)C6H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
171.67
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352107
EC Number:
205-319-0
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3572527
238,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Trimethylphenylammonium chloride, ≥98%
Quality Segment
assay
≥98%
form
solid
reaction suitability
core: ammonium
mp
246-248 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
[Cl-].C[N+](C)(C)c1ccccc1
InChI
1S/C9H14N.ClH/c1-10(2,3)9-7-5-4-6-8-9;/h4-8H,1-3H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
MQAYPFVXSPHGJM-UHFFFAOYSA-M
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
234435135321139718
description
≥98%
description
98%
description
98%
description
97%
assay
≥98%
assay
98%
assay
98%
assay
97%
reaction suitability
core: ammonium
reaction suitability
core: ammonium
reaction suitability
core: ammonium
reaction suitability
core: ammonium
form
solid
form
solid
form
powder
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
246-248 °C (dec.) (lit.)
mp
239-243 °C (dec.) (lit.)
mp
215 °C (dec.) (lit.)
mp
110-115 °C (dec.) (lit.)
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 2
flash_point_f
327.2 °F - closed cup
flash_point_c
164 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)