Przejdź do
13371
Benzyldimethyldecylammonium chloride
≥97.0% (AT), powder
Synonim(y):
Benzyldecyldimethylammonium chloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
626,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)9N(Cl)(CH3)2CH2C6H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
311.93
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
EC Number:
213-521-5
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3578562
626,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Benzyldimethyldecylammonium chloride, ≥97.0% (AT)
Quality Segment
assay
≥97.0% (AT)
form
powder
reaction suitability
core: ammonium, reaction type: phase-transfer, reagent type: organic catalyst
mp
50-60 °C
SMILES string
[Cl-].CCCCCCCCCC[N+](C)(C)Cc1ccccc1
InChI
1S/C19H34N.ClH/c1-4-5-6-7-8-9-10-14-17-20(2,3)18-19-15-12-11-13-16-19;/h11-13,15-16H,4-10,14,17-18H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
TTZLKXKJIMOHHG-UHFFFAOYSA-M
General description
Benzyldimethyldecylammonium chloride, also known as BAC-C10, is commonly used as a cationic surfactant.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
B4136213330
description
≥97.0% (AT)
description
cationic detergent
description
ACS reagent, ≥99.5%
reaction suitability
core: ammonium, reagent type: organic catalyst, reaction type: phase-transfer
reaction suitability
-
reaction suitability
-
assay
≥97.0% (AT)
assay
-
assay
≥99.5%
form
powder
form
powder
form
powder, crystals or chunks
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
mp
50-60 °C
mp
55-65 °C (lit.)
mp
340 °C (subl.) (lit.)
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)