Merck
199028
Sigma-Aldrich
2-(3-Hydroxyphenyl)ethanol
99%
Synonim(y):
3-Hydroxyphenethyl alcohol
About This Item
Wzór liniowy:
HOC6H4CH2CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
138.16
Beilstein:
2433753
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
99%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.564 (lit.)
bp
168-173 °C/4 mmHg (lit.)
gęstość
1.082 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
hydroxyl
ciąg SMILES
OCCc1cccc(O)c1
InChI
1S/C8H10O2/c9-5-4-7-2-1-3-8(10)6-7/h1-3,6,9-10H,4-5H2
Klucz InChI
AMQIPHZFLIDOCB-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zbadano widmo nieelastycznego tunelowania elektronów (IET) 2-(3-hydroksyfenylo)etanolu.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Rocío Casadey et al.
Food chemistry, 285, 275-281 (2019-02-25)
The exposure of fatty products to environmental light can trigger lipid oxidation in food through a sensitized-photooxidation process, which involves the participation of the species singlet oxygen (O2(1Δg)). Therefore, preservation of food quality represents a subject of great economic interest
Rocío Moreno-González et al.
Journal of chromatography. A, 1609, 460434-460434 (2019-08-17)
Table olives contain a wide range of polyphenols responsible for protective effects on health that have been associated with a lower prevalence of chronic diseases. A new method to identify and quantify these compounds in table olives, by means of
Min Kyung Song et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 67(7), 2028-2035 (2019-01-31)
Caffeic acid phenethyl ester (CAPE) is an ester of a hydroxycinnamic acid (phenylpropanoid) and a phenylethanoid (2-phenylethanol; 2-PE), which has long been used in traditional medicine. Here, we synthesized 54 hydroxycinnamic acid-phenylethanoid esters by feeding 64 combinations of hydroxycinnamic acids