Merck
198757
Sigma-Aldrich
4-Bromophenyl 2-chloroethyl ether
98%
About This Item
Wzór liniowy:
BrC6H4OCH2CH2Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
235.51
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
Postać
solid
mp
55-57 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
chloro
ciąg SMILES
ClCCOc1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C8H8BrClO/c9-7-1-3-8(4-2-7)11-6-5-10/h1-4H,5-6H2
Klucz InChI
VRODDNARFBDTNM-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)