197777
2-(p-Chlorophenoxy)-2-methylpropionic acid
97%
Synonim(y):
α-(p-Chlorophenoxy)isobutyric acid, Clofibric acid
About This Item
Polecane produkty
Próba
97%
mp
120-122 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)(Oc1ccc(Cl)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C10H11ClO3/c1-10(2,9(12)13)14-8-5-3-7(11)4-6-8/h3-6H,1-2H3,(H,12,13)
Klucz InChI
TXCGAZHTZHNUAI-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... PPARA(5465) , PPARG(5468)
mouse ... Ppara(19013) , Pparg(19016)
Powiązane kategorie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3