Kluczowe dokumenty
197130
2-(4-Chlorophenoxy)propionic acid
≥98%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H9ClO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
200.62
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Polecane produkty
Próba
≥98%
ciąg SMILES
CC(Oc1ccc(Cl)cc1)C(O)=O
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)