C55208
4-Chloro-2-methylphenol
97%
Synonim(y):
4-Chloro-o-cresol
About This Item
Polecane produkty
Próba
97%
Postać
crystals
tw
220-225 °C (lit.)
mp
43-46 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1cc(Cl)ccc1O
InChI
1S/C7H7ClO/c1-5-4-6(8)2-3-7(5)9/h2-4,9H,1H3
Klucz InChI
RHPUJHQBPORFGV-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
rat ... Ar(24208)
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
172.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
78 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges