Merck
196908
Sigma-Aldrich
Perfluoroglutaric acid
97%
Synonim(y):
Hexafluoroglutaric acid
About This Item
Wzór liniowy:
HOOC(CF2)3COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
240.06
Beilstein:
1801049
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
bp
134-138 °C/3 mmHg (lit.)
mp
88-91 °C (lit.)
ciąg SMILES
OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(O)=O
InChI
1S/C5H2F6O4/c6-3(7,1(12)13)5(10,11)4(8,9)2(14)15/h(H,12,13)(H,14,15)
Klucz InChI
CCUWGJDGLACFQT-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)