Merck
196746
Sigma-Aldrich
2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyl alcohol
98%
Wybierz wielkość
5 G
385,00 zł
385,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
385,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
C6F5CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
198.09
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
385,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
solid
bp
114-115 °C/60 mmHg (lit.)
mp
37-38 °C (lit.)
ciąg SMILES
OCc1c(F)c(F)c(F)c(F)c1F
InChI
1S/C7H3F5O/c8-3-2(1-13)4(9)6(11)7(12)5(3)10/h13H,1H2
Klucz InChI
PGJYYCIOYBZTPU-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Structures of complex of horse liver alchohol dehydrogenase enzyme with 2,3,4,5,6-pentafluorobenzyl alcohol has been investigated by X-ray crystallography[1].
Zastosowanie
2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyl alcohol was used in the synthesis of pentafluorobenzyloxy substituted metal-free phthalocyanine[2].
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
190.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
88 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Jon K Rubach et al.
Biochemistry, 41(52), 15770-15779 (2002-12-27)
The relationship between substrate mobility and catalysis was studied with wild-type and Phe93Ala (F93A) horse liver alcohol dehydrogenase (ADH). Wild-type ADH binds 2,3,4,5,6-pentafluorobenzyl alcohol in one position as shown by X-ray results, and (19)F NMR shows five resonances for the
S Ramaswamy et al.
Biochemistry, 33(17), 5230-5237 (1994-05-03)
Structures of the enzyme complexed with NAD+ and 2,3,4,5,6-pentafluorobenzyl alcohol were determined by X-ray crystallography at a resolution of 2.1 A and to a refinement R value of 18.3% for a monoclinic (P2(1)) form and to 2.4 A and an
C Oman
Environmental science & technology, 35(1), 232-239 (2001-05-16)
Emissions of organic compounds from landfills depend on the fate of the compounds inside the landfills. This field study was used to investigate the fate in landfills of organic compounds having different physical, chemical, and biological characteristics. For this purpose
Novel phthalocyanines with pentafluorobenzyloxy-substituents.
Selcukoglu M and Hamuryudan E.
Dyes and Pigments, 74(1), 17-20 (2007)
H Eklund et al.
EXS, 71, 269-277 (1994-01-01)
The structures of horse liver alcohol dehydrogenase class I in its apoenzyme form and in different ternary complexes have been determined at high resolution. The complex with NAD+ and the substrate analogue pentafluorobenzyl alcohol gives a detailed picture of the