Merck
136948
Sigma-Aldrich
5-Nonanone
98%
Synonim(y):
Dibutyl ketone, Valerone
Wybierz wielkość
25 G
288,00 zł
288,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
288,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)3CO(CH2)3CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
142.24
Beilstein:
1743583
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
288,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.419 (lit.)
bp
186-187 °C (lit.)
mp
−50 °C (lit.)
gęstość
0.826 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ketone
ciąg SMILES
CCCCC(=O)CCCC
InChI
1S/C9H18O/c1-3-5-7-9(10)8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3
Klucz InChI
WSGCRAOTEDLMFQ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
5-Nonanon może być użyty jako reagent do przygotowania:
  • 5-nonanketoksymu w reakcji z hydroksyloaminą w wodzie.[1]
  • 4-Nitro-2,6-dipropylofenolu w reakcji z roztworem nitroenaminy formylowej w obecności zasady.[2]
Działania biochem./fizjol.
5-Nonanon wywołuje kliniczną neuropatię u szczurów[3].
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
141.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
61 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Development of a general Pd (II)-catalyzed intermolecular hydroalkoxylation reaction of vinylphenols by using a sacrificial alcohol as the hydride source
Zhang Y and Sigman MS
Organic Letters, 8(24), 5557-5560 (2006)
Controlling selectivity in the reaction network of aldoxime hydrogenation to primary amines
Gebauer-Henke E, et al.
Catalysis Science & Technology, 2(12), 2539-2548 (2012)
Techno-economic analysis of 5-nonanone production from levulinic acid.
Patel AD, et al.
Chemical Engineering Journal, 160(1), 311-321 (2010)
Controlling Selectivity in the Consecutive Reaction Network of Aldoxime Hydrogenation to Primary Amines.
Gebauer-Henke E, et al.
Catalysis Science & Technology, 2, 2539-2548 (2012)
Possible role of metabolism in 5-nonanone neurotoxicity.
G D DiVincenzo et al.
Neurotoxicology, 3(1), 55-63 (1982-07-01)