Merck
194352
Sigma-Aldrich
Ethyl 1-methyl-3-piperidinecarboxylate
96%
Synonim(y):
1-Methyl-nipecotic acid ethyl ester, Ethyl 1-methylnipecotate, NSC 64739
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H17NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
171.24
Beilstein:
123259
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
96%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.451 (lit.)
bp
88-89 °C/11 mmHg (lit.)
gęstość
0.954 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCOC(=O)C1CCCN(C)C1
InChI
1S/C9H17NO2/c1-3-12-9(11)8-5-4-6-10(2)7-8/h8H,3-7H2,1-2H3
Klucz InChI
VFJJNMLPRDRTCO-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Enantiomeric discrimination has been investigated in 1H and 13C NMR spectra of ethyl 1-methyl-3-piperidinecarboxylate in the presence of (-)-(18-crown-6)-2,3,11,12-tetracarboxylic acid[1].
Zastosowanie
Reactant for:
N-demethylation of tertiary amines
Reverse cope elimination reactions
Regioselective oxidation
Synthesis of chelating agents
Sequential Michael-Michael-Dieckmann cyclizations
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
154.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
68 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ming-Hsui Tsai et al.
Psychiatry research, 271, 153-160 (2018-11-27)
The purposes of this study were to develop the Chinese-version betel quid dependence instrument (BQDI) and to test its reliability and validity. An item pool relevant to betel quid dependence was generated. A panel of three experts assessed content validity
Ann E Lovely et al.
The Journal of organic chemistry, 71(24), 9178-9182 (2006-11-18)
Enantiomeric discrimination is observed in the (1)H and (13)C NMR spectra of piperidines and piperazines in the presence of (-)-(18-crown-6)-2,3,11,12-tetracarboxylic acid. The amines are protonated by the carboxylic acid groups of the crown ether to produce the corresponding ammonium and