For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
Kluczowe dokumenty
857653
trans-4-(Aminomethyl)cyclohexanecarboxylic acid
97%
Synonim(y):
AMCA, AMCHA, HAKU, TAMCHA, Tranexamic acid
Wybierz wielkość
288,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
288,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
powder
mp
>300 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
carboxylic acid
ciąg SMILES
NC[C@H]1CC[C@@H](CC1)C(O)=O
InChI
1S/C8H15NO2/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10)11/h6-7H,1-5,9H2,(H,10,11)/t6-,7-
Klucz InChI
GYDJEQRTZSCIOI-LJGSYFOKSA-N
informacje o genach
human ... PLG(5340)
Powiązane kategorie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?