Merck
193356
Sigma-Aldrich
3-(Trifluoromethyl)phenylacetic acid
97%
Synonim(y):
(α,α,α-Trifluoro-m-tolyl)acetic acid
Wybierz wielkość
10 G
324,10 zł
324,10 zł
Cena katalogowa463,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 G
324,10 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CF3C6H4CH2CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
204.15
Beilstein:
2213223
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
324,10 zł
Cena katalogowa463,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
mp
76-79 °C (lit.)
grupa funkcyjna
carboxylic acid
fluoro
ciąg SMILES
OC(=O)Cc1cccc(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H7F3O2/c10-9(11,12)7-3-1-2-6(4-7)5-8(13)14/h1-4H,5H2,(H,13,14)
Klucz InChI
BLXXCCIBGGBDHI-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Kwas 3-(trifluorometylo)fenylooctowy [(α,α,α-trifluoro-m-tolilo)octowy] został użyty do przygotowania N,N-dietylo[(α,α,α-trifluoro-m-tolilo)]acetamidu (DM156)[1].
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jerome A Klun et al.
Journal of medical entomology, 43(6), 1248-1251 (2006-12-14)
An earlier in vitro screening of N,N-diethyl-3-methylbenzamide (Deet) and N,N-diethylphenylacetamide (DEPA) analogs showed that two DEPA analogs, N,N-diethyl(3-bromophenyl) acetamide and N,N-diethyl[(alpha,alpha,alpha-trifluoro-m-tolyl)]acetamide, and one Deet analog, N,N,diethyl[3-(trifluoromethyl)]benzamide, had biting-deterrent activities that were superior to Deet against Aedes aegypti (L.) and Anopheles