Próba
98%
Postać
solid
mp
134-137 °C (lit.)
rozpuszczalność
acetone: 0.25 g/10 mL, clear, colorless to deep brown-yellow
ciąg SMILES
OC(c1ccco1)C(=O)c2ccco2
InChI
1S/C10H8O4/c11-9(7-3-1-5-13-7)10(12)8-4-2-6-14-8/h1-6,9,11H
Klucz InChI
MIJRFWVFNKQQDK-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... ACHE(43) , BCHE(590) , CES1(1066)
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?