Merck
W269018
Sigma-Aldrich
Methyl p-tert-butylphenylacetate
≥97%, FG
Synonim(y):
Methyl 2-(4-tert-butylphenyl)acetate
Wybierz wielkość
W269018-SAMPLE-K
220,00 zł
25 G
289,00 zł
100 G
635,00 zł
1 KG
4080,00 zł
220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
W269018-SAMPLE-K
220,00 zł
25 G
289,00 zł
100 G
635,00 zł
1 KG
4080,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)3CC6H4CH2CO2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
206.28
Numer FEMA:
2690
Numer WE:
Nr Rady Europy:
577
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
9.758
NACRES:
NA.21
agency:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Próba
≥97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.501 (lit.)
bp
106 °C/2 mmHg (lit.)
gęstość
0.999 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
no known allergens
Organoleptyczne
green; waxy; fruity
ciąg SMILES
COC(=O)Cc1ccc(cc1)C(C)(C)C
InChI
1S/C13H18O2/c1-13(2,3)11-7-5-10(6-8-11)9-12(14)15-4/h5-8H,9H2,1-4H3
Klucz InChI
HXVTYMWVMVKVTF-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Methyl p-tert-butylphenylacetate can be used as a food flavoring agent.[1]
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 1737-1737 (1997)
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 1737-1737 (1997)