Merck
191426
Sigma-Aldrich
2-Nitrobenzamide
98%
About This Item
Wzór liniowy:
O2NC6H4CONH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
166.13
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98%
bp
317 °C (lit.)
mp
174-178 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amide
nitro
ciąg SMILES
NC(=O)c1ccccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6N2O3/c8-7(10)5-3-1-2-4-6(5)9(11)12/h1-4H,(H2,8,10)
Klucz InChI
KLGQWSOYKYFBTR-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
2-Nitrobenzamid został wykorzystany w syntezie nowych fluorogenicznych chemosensorów opartych na mocznikowej pochodnej 2-(2′-aminofenylo)-4-fenylotiazolu[1]. Użyto go również w syntezie chinazolino-2,4(1H,3H)-dionów, ważnej klasy półproduktów farmaceutycznych[2].
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Thiazole-based chemosensor III: synthesis and fluorescence sensing of CH3 CO2- based on inhibition of ESIPT.
Helal A and Kim H-S.
Tetrahedron, 66(35), 7097-7103 (2010)
Efficient synthesis of quinazoline-2, 4 (1 H, 3 H)-diones from CO 2 using ionic liquids as a dual solvent-catalyst at atmospheric pressure.
Lu W, et al.
Green Chemistry, 16(1), 221-225 (2014)