Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 812,00 zł 609,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)2CH(NH2)CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
103.16
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
MDL number:
Assay:
97%
609,00 zł
Cena katalogowa812,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
97%
optical activity
[α]20/D +17°, c = 1 in chloroform
mp
44-48 °C (lit.)
functional group
amine, hydroxyl
SMILES string
CCC[C@H](N)CO
InChI
1S/C5H13NO/c1-2-3-5(6)4-7/h5,7H,2-4,6H2,1H3/t5-/m0/s1
InChI key
ULAXUFGARZZKTK-YFKPBYRVSA-N
Application
(S)-(+)-2-Amino-1-pentanol can be used:
- As a model compound in the study of estimation of dilution enthalpies of (R)-(−)-2-amino-1-pentanol in DMSO+H2O mixtures using isothermal titration calorimeter.
- As a substrate to prepare tricyclic heterocyclic compounds as possible antagonists of corticotropin-releasing factor-1.
- As an intermediate in one of the key synthetic steps for the preparation of an antiviral agent telaprevir.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description 97% | description 97% | description 98% |
| assay 97% | assay 97% | assay 97% | assay 98% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| mp 44-48 °C (lit.) | mp 44-48 °C (lit.) | mp 35-40 °C (lit.) | mp - |
| functional group amine, hydroxyl | functional group hydroxyl, amine | functional group hydroxyl, amine | functional group - |
| optical activity [α]20/D +17°, c = 1 in chloroform | optical activity [α]20/D −17°, c = 1 in chloroform | optical activity [α]20/D +14°, c = 1 in chloroform | optical activity [α]20/D +18°, neat |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
213.8 °F - closed cup
flash_point_c
101 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?