Kluczowe dokumenty
190047
(−)-p-Bromolevamisole oxalate
99%
Synonim(y):
(−)-4-Bromotetramisole oxalate, 6-Bromolevamisole oxalate, S(−)-6-(4-Bromophenyl)-2,3,5,6-tetrahydroimidazo[2,1-b]thiazole oxalate
Wybierz wielkość
696,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
696,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
powder
aktywność optyczna
[α]25/D −104°, c = 0.5 in H2O
mp
192 °C (dec.) (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
carboxylic acid
thioether
ciąg SMILES
OC(=O)C(O)=O.Brc1ccc(cc1)[C@H]2CN3CCSC3=N2
InChI
1S/C11H11BrN2S.C2H2O4/c12-9-3-1-8(2-4-9)10-7-14-5-6-15-11(14)13-10;3-1(4)2(5)6/h1-4,10H,5-7H2;(H,3,4)(H,5,6)/t10-;/m1./s1
Klucz InChI
ZULBIBHDIQCNIS-HNCPQSOCSA-N
Powiązane kategorie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
ReadyShield® phosphatase and protease inhibitor cocktail FAQ for sample protection in a variety of cell types and tissue extracts, including mammalian, plant, and microbial samples. Our ReadyShield® Protease Inhibitor Cocktail is a non-freezing solution that contains inhibitors with a broad specificity for serine, cysteine, acid proteases and aminopeptidases.