Przejdź do
C7632
Cantharidin
protein phosphatase 2 A (PPA2) inhibitor
Synonim(y):
3a,7a-Dimethylhexahydro-4,7-epoxyisobenzofuran-1,3-dione, 7a-Dimethylhexahydro-3a,4,7-epoxyisobenzofuran, Cantharidine, Hexahydro-3a,7a-dimethyl-4,7-epoxyisobenzofuran-1,3-dione
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
383,00 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1130,00 zł
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4280,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H12O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
196.20
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
200-263-3
MDL number:
383,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Cantharidin,
Quality Segment
color
white
mp
215-217 °C (lit.), 215-218 °C
solubility
DMSO: soluble, ethanol: soluble
SMILES string
C[C@]12C3CCC(O3)[C@@]1(C)C(=O)OC2=O
InChI
1S/C10H12O4/c1-9-5-3-4-6(13-5)10(9,2)8(12)14-7(9)11/h5-6H,3-4H2,1-2H3/t5-,6+,9+,10-
InChI key
DHZBEENLJMYSHQ-XCVPVQRUSA-N
General description
Cantharidin is a poisonous vesicant, which is produced by blister bees. It is used to treat piles, ulcers, venomous worms and tuberculous scrofuloderma. It is used as an aphrodisiac, abortifacient and a veterinary medicine diuretic.[1]
Application
Cantharidin has been used to inhibit protein phosphatase 2 (PP2A).
Biochem/physiol Actions
Inhibitor of protein phosphatase 2A.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML1537PHL89594210150
Cantharidin phyproof® Reference Substance
PHL89594
Cantharidin
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
100
solubility
DMSO: soluble, ethanol: soluble
solubility
-
solubility
-
solubility
warm ethanol: 10 mg/mL, DMSO: 25 mg/mL
color
white
color
-
color
-
color
white
mp
215-217 °C (lit.), 215-218 °C
mp
-
mp
215-217 °C (lit.)
mp
-
Gene Information
human ... PPP2CA(5515), PPP2CB(5516), PPP2CBP(5517), PPP2R1A(5518), PPP2R1B(5519), PPP2R2A(5520), PPP2R2B(5521), PPP2R2C(5522), PPP2R3A(5523), PPP2R5A(5525)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cantharidin
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Come si conserva la polvere C7632 Sigma-Aldrich Cantharid?
    1 answer
    1. This product may be stored at room temperature in powder form.