Przejdź do
189170
5,6-Dihydro-4-methoxy-2H-pyran
95%
Synonim(y):
4-Methoxy-5,6-dihydropyran
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H10O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
114.14
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
241-348-5
Beilstein/REAXYS Number:
1341205
MDL number:
Assay:
95%
Form:
liquid
assay
95%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.462 (lit.)
bp
59 °C/20 mmHg (lit.)
density
1.022 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ether
SMILES string
COC1=CCOCC1
InChI
1S/C6H10O2/c1-7-6-2-4-8-5-3-6/h2H,3-5H2,1H3
InChI key
FSMHNRHLQAABPS-UHFFFAOYSA-N
General description
5,6-Dihydro-4-methoxy-2H-pyran is suitable reagent for protection of nucleoside hydroxyl functions.
Application
5,6-Dihydro-4-methoxy-2H-pyran was used in solid-phase synthesis of series of oligoribonucleotides. It was also used as reagent for the protection of chiral alcohols.
Piktogramy
Flame
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
114.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
46 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)