Merck
188972
Sigma-Aldrich
3,3-Diphenyl-1-propanol
98%
About This Item
Wzór liniowy:
(C6H5)2CHCH2CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
212.29
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.584 (lit.)
tw
185 °C/10 mmHg (lit.)
gęstość
1.067 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
OCCC(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C15H16O/c16-12-11-15(13-7-3-1-4-8-13)14-9-5-2-6-10-14/h1-10,15-16H,11-12H2
Klucz InChI
IDCXQMVSIIJUEH-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
3,3-Diphenyl-1-propanol undergoes cobalt-catalyzed hydroformylation reaction to give the corresponding aldehyde and 1,1-diphenylethylene.
Zastosowanie
3,3-Diphenyl-1-propanol has been used in the preparation of novel and very potent prostacyclin (PGI2) agonists.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Is the hydroformylation reaction reversible?
Kim C, et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 279(1), 159-164 (1985)
Molecular design of novel PGI2 agonists without PG skeleton. IV.
Hamanaka N, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 5(10), 1083-1086 (1995)