Merck
187895
Sigma-Aldrich
3-Bromobenzyl alcohol
99%
About This Item
Wzór liniowy:
BrC6H4CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
187.03
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
99%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.584 (lit.)
tw
165 °C/16 mmHg (lit.)
gęstość
1.56 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
hydroxyl
ciąg SMILES
OCc1cccc(Br)c1
InChI
1S/C7H7BrO/c8-7-3-1-2-6(4-7)5-9/h1-4,9H,5H2
Klucz InChI
FSWNRRSWFBXQCL-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
3-Bromobenzyl alcohol was employed in the preparation of tert-butyl 3-(3-bromophenyl)-2-cyanopropanoate and silyl ether.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Rocky J Barney et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 18(20), 7212-7220 (2010-09-14)
Geminal bisphosphonates display varied biological activity depending on the nature of the substituents on the central carbon atom. For example, the nitrogenous bisphosphonates zoledronate and risedronate inhibit the enzyme farnesyl diphosphate synthase while digeranyl bisphosphonate has been shown to inhibit
Iridium catalysed alkylation of 4-hydroxy coumarin, 4-hydroxy-2-quinolones and quinolin-4 (1H)-one with alcohols under solvent free thermal conditions.
Grigg R, et al.
Tetrahedron, 65(36), 7468-7473 (2009)