Merck
187291
Sigma-Aldrich
2-Methyl-3-nitrobenzyl alcohol
99%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3C6H3(NO2)CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
167.16
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
99%
Formularz
solid
mp
69-73 °C (lit.)
grupa funkcyjna
hydroxyl
nitro
ciąg SMILES
Cc1c(CO)cccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H9NO3/c1-6-7(5-10)3-2-4-8(6)9(11)12/h2-4,10H,5H2,1H3
Klucz InChI
QJANIQCEDPJNLO-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Alkohol 2-metylo-3-nitrobenzylowy został użyty do przygotowania cyjanku 2-metylo-3-nitrobenzylu[1]. Wykorzystano go również w syntezie 20-członowego makrocyklicznego tiodepsipeptydu[2].
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Oxidation and Claisen condensation products of 3-nitro-o-xylene.
Askam V and Deeks RHL.
J. Chem. Soc. Sect. C, 14, 1935-1936 (1969)
Marc C Kimber et al.
Chemical communications (Cambridge, England), (5)(5), 591-593 (2008-01-23)
A 20-membered macrocyclic thiodepsipeptide has been synthesized as a model for the southern hemisphere of nosiheptide, the key steps being assembly of an acyclic precursor by amide coupling of indole and thiazole fragments followed by formation of the thiolactone in