Merck
186228
Sigma-Aldrich
2′-Aminoacetophenone hydrochloride
95%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3COC6H4NH2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
171.62
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
95%
Formularz
solid
mp
285-289 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ketone
ciąg SMILES
Cl.CC(=O)c1ccccc1N
InChI
1S/C8H9NO.ClH/c1-6(10)7-4-2-3-5-8(7)9;/h2-5H,9H2,1H3;1H
Klucz InChI
APTPPYQXBFFQHZ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Chlorowodorek 2′-aminoacetofenonu został użyty w syntezie α-benzamidoacetofenonu[1] i indazoli[2].
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Chloramphenicol1 (Chloromycetin). VI. A Synthetic Approach.
Long LM and Troutman HD.
Journal of the American Chemical Society, 71(7), 2469-2472 (1949)
The Preparation of Indazoles Via Metal Free Intramolecular Electrophilic Amination of 2-Aminophenyl Ketoximes.
M Counceller C, et al.
Organic Syntheses, 33-41 (2012)
D L Nolte et al.
Physiology & behavior, 58(5), 925-928 (1995-11-01)
Ingested flavor chemicals cross the placental barrier and occur in the fetal blood and amniotic fluid. This occurrence is detectable by the fetus, and can influence post parturition feeding. In the present experiment, pregnant mice were offered either 0.1% ortho-aminoacetophenone
Arunava Bandyopadhaya et al.
PLoS pathogens, 8(11), e1003024-e1003024 (2012-11-21)
Increasing evidence indicates that bacterial quorum sensing (QS) signals are important mediators of immunomodulation. However, whether microbes utilize these immunomodulatory signals to maintain infection remain unclear. Here, we show that the Pseudomonas aeruginosa QS-regulated molecule 2-amino acetophenone (2-AA) modulates host
W Y Li et al.
Journal of chromatography, 619(1), 148-153 (1993-09-08)
Mitomycin C (MMC) is used in the treatment of disseminated adenocarcinoma of the stomach and pancreas and is used in ophthalmology as adjunctive therapy in trabeculectomy. Since only small volumes of aqueous humor are available for analysis, a sensitive method