Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 250 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 184,00 zł |
Informacje o tej pozycji
184,00 zł
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
mp
>360 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
O=C1NC(=O)NC(=O)N1
InChI
1S/C3H3N3O3/c7-1-4-2(8)6-3(9)5-1/h(H3,4,5,6,7,8,9)
InChI key
ZFSLODLOARCGLH-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- Milk and milk products using gas chromatography with tandem mass spectrometric (GC-MS/MS) detection.[1]
- Human urine samples and infant formula using liquid chromatography coupled to tandem mass spectrometry (LC-MS/MS).
Packaging
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| grade analytical standard | grade - | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade - |
| format neat | format - | format - | format - |
| application(s) cleaning products | application(s) - | application(s) - | application(s) - |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life - | shelf life - | shelf life - |
| mp >360 °C (lit.) | mp >360 °C (lit.) | mp - | mp 145-147 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cyanuric acid
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 516406-5G | 04061831820614 |
| 16614-250MG | 04061838748812 |