Przejdź do
C33301
2-Chloro-4,6-diamino-1,3,5-triazine
95%
Synonim(y):
6-Chloro-2,4-diamino-1,3,5-triazine, Desethyl-desisopropyl-atrazine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
595,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3H4ClN5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
145.55
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
222-260-6
MDL number:
Assay:
95%
Form:
powder
595,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
95%
form
powder
mp
>320 °C (lit.)
SMILES string
Nc1nc(N)nc(Cl)n1
InChI
1S/C3H4ClN5/c4-1-7-2(5)9-3(6)8-1/h(H4,5,6,7,8,9)
InChI key
FVFVNNKYKYZTJU-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
mouse ... Esr1(13982)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
456133662836629
description
95%
description
PESTANAL®, analytical standard
description
PESTANAL®, analytical standard
description
PESTANAL®, analytical standard
assay
95%
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100, 200
form
powder
form
-
form
-
form
-
mp
>320 °C (lit.)
mp
-
mp
-
mp
-
Gene Information
mouse ... Esr1(13982)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)