Przejdź do
O709
1-Octadecanol
95%
Synonim(y):
Octadecyl alcohol, Stearyl alcohol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
405,00 zł
2 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
790,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)17OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
270.49
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-017-6
Beilstein/REAXYS Number:
1362907
MDL number:
Assay:
95%
Form:
solid
405,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor density
9.3 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
<0.01 mmHg ( 38 °C)
assay
95%
form
solid
autoignition temp.
842 °F
expl. lim.
~8 %
bp
210 °C/15 mmHg
mp
56-59 °C (lit.)
solubility
H2O: slightly soluble 0.001 g/L at 23 °C
density
0.812 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
hydroxyl
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCO
InChI
1S/C18H38O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19/h19H,2-18H2,1H3
InChI key
GLDOVTGHNKAZLK-UHFFFAOYSA-N
Application
  • 1-Octadecanol is used in the synthesis of O-octadecyl-S-trifluorothiolcarbonate, which is a storable crystalline source of trifluoromethanethiol.
  • It can be used to improve solution processability of conjugated polymers used in the organic electronic applications.
  • It induces hydrophobicity to the amphiphiles used in the drug and gene delivery.
  • It is also employed in the synthesis of solid-liquid phase change materials (PCMs), surfactant and stabilizers.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
74723258768S1350000
description
95%
description
Selectophore™, ≥99.0%
description
ReagentPlus®, 99%
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
assay
95%
assay
≥99.0% (GC)
assay
99%
assay
-
solubility
H2O: slightly soluble 0.001 g/L at 23 °C
solubility
THF: 1 g/10 mL, clear, colorless
solubility
water: slightly soluble 0.001 g/L at 23 °C
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
bp
210 °C/15 mmHg
bp
-
bp
170-171 °C/2 mmHg
bp
-
form
solid
form
pellets
form
-
form
-
density
0.812 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.812 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.812 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.812 g/mL at 25 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Octadecanol
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
383.0 °F - closed cup
flash_point_c
195 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)