Przejdź do
8.08146
1-Tetradekanol
for synthesis
Synonim(y):
Alkohol mirystylowy, alkohol tetradecylowy
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
143,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
294,00 zł
50 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5520,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H30O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
214.39
UNSPSC Code:
12352104
EC Index Number:
204-000-3
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
solid
143,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
<1 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
form
solid
autoignition temp.
240 °C
potency
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
277-288 °C/1013 hPa
mp
36-39 °C
transition temp
flash point 145 °C
density
0.8 g/cm3 at 60 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
OCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C14H30O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15/h15H,2-14H2,1H3
InChI key
HLZKNKRTKFSKGZ-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Tetradekanol
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
293.0 °F
flash_point_c
145 °C