Merck
183474
Sigma-Aldrich
2-Nitrophenethyl alcohol
97%
Wybierz wielkość
10 G
193,00 zł
193,00 zł
Cena katalogowa386,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 G
193,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
O2NC6H4CH2CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
167.16
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
193,00 zł
Cena katalogowa386,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5637 (lit.)
bp
267 °C (lit.)
mp
2 °C (lit.)
gęstość
1.19 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
OCCc1ccccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H9NO3/c10-6-5-7-3-1-2-4-8(7)9(11)12/h1-4,10H,5-6H2
Klucz InChI
SLRIOXRBAPBGEI-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Alkohol 2-nitrofenetylowy został użyty w syntezie indoli[1].
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ruthenium-catalyzed dehydrogenative N-heterocyclization. Indoles from 2-aminophenethyl alcohols and 2-nitrophenethyl alcohols.
Tsuji Y, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 55(2), 580-584 (1990)